Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-m-cresol

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylphenol

PC6668-5G PC6668-1G PC6668-25G
APOSPC6668-5GEA 31.9 EUR InStock
APOSPC6668-5G APOSPC6668-1G APOSPC6668-25G
2-Fluoro-m-cresol
2-Fluoro-m-cresol


Formule: C₇H₇FO
MW: 126,1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835186
Numéro CAS: 77772-72-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité