3-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6762-5G
APOSPC6762-5GEA 108 EUR InStock
APOSPC6762-5G
3-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline 98%
3-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₇F₄NO
Point d'ébullition: 93…95 °C/12mmHg
Densité: 1.358 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042457
Numéro CAS: 831-75-4
EINECS: 212-610-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité