Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-5-formylpyridine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoronicotinaldehyde

PC7041-1G PC7041-250MG PC7041-5G
APOSPC7041-1GEA 126 EUR InStock
APOSPC7041-1G APOSPC7041-250MG APOSPC7041-5G
3-Fluoro-5-formylpyridine
3-Fluoro-5-formylpyridine


Formule: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Point d'ébullition: 71…76 °C/10mmHg
Densité: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778429
Numéro CAS: 39891-04-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité