Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluoro-2-formylpyridine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 5-Fluoropicolinaldehyde

PC7042-1G PC7042-5G PC7042-10G
APOSPC7042-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC7042-1G APOSPC7042-5G APOSPC7042-10G
5-Fluoro-2-formylpyridine
5-Fluoro-2-formylpyridine


Formule: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C/21mmHg
Point de fusion: 31…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781242
Numéro CAS: 31181-88-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité