Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC7138-5G PC7138-1G PC7138-25G
APOSPC7138-5GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC7138-5G APOSPC7138-1G APOSPC7138-25G
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide


Formule: C₈H₇FINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039298
Numéro CAS: 97760-94-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité