3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC7183-1G
APOSPC7183-1GEA 156 EUR InStock
APOSPC7183-1G
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00 g/mol
Point de fusion: 217…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689535
Numéro CAS: 874289-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité