4-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7226-1G
APOSPC7226-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC7226-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
4-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₃NO
MW: 251,21 g/mol
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607891
Numéro CAS: 952182-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité