2,3-Difluoro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-ethoxybenzeneboronic acid, 4-Ethoxy-2,3-difluorobenzeneboronic acid, 4-Ethoxy-2,3-difluorophenylboronic acid, (4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)boronic acid
PC7277-1G
APOSPC7277-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC7277-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BF₂O₃
MW: 201,96 g/mol
Point de fusion: 151…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258743
Numéro CAS: 212386-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité