Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,2-Trifluoroethyl butyrate 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Butyric acid 2,2,2-Trifluoroethyl ester

PC7342-5G
APOSPC7342-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC7342-5G
2,2,2-Trifluoroethyl butyrate 98%
2,2,2-Trifluoroethyl butyrate


Formule: C₆H₉F₃O₂
MW: 170,1297 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C/747mmHg
Densité: 1.127 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077609
Numéro CAS: 371-27-7
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité