2-Methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7489-1G
APOSPC7489-1GEA 268 EUR InStock
APOSPC7489-1G
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxamide
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxamide
Formule: C₆H₅F₃N₂OS
MW: 210,18 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202348
Numéro CAS: 339026-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité