2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyrylium trifluoromethanesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7612-5G
APOSPC7612-5GEA 183 EUR InStock
APOSPC7612-5G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyrylium trifluoromethanesulphonate 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyrylium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₅H₂₃F₃O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00229854
Numéro CAS: 59643-43-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité