Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6-Difluoroindole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC7808-1G PC7808-5G
APOSPC7808-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC7808-1G APOSPC7808-5G
5,6-Difluoroindole
5,6-Difluoroindole


Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Point de fusion: 99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075212
Numéro CAS: 169674-01-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité