2,4,6-Trifluoropyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7834-5G
APOSPC7834-5GEA 190 EUR InStock
APOSPC7834-5G
2,4,6-Trifluoropyrimidine 97%
2,4,6-Trifluoropyrimidine
Formule: C₄HF₃N₂
MW: 134,06 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039705
Numéro CAS: 696-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité