4-Bromo-2,5-difluorophénol 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7898-5G
APOSPC7898-5GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC7898-5G
4-Bromo-2,5-difluorophénol 98+%
4-Bromo-2,5-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Point de fusion: 44…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973751
Numéro CAS: 486424-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité