2-Chloro-3-fluorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7923-5G
APOSPC7923-5GEA 87 EUR InStock
APOSPC7923-5G
2-Chloro-3-fluorophenol
2-Chloro-3-fluorophenol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,5500 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08166413
Numéro CAS: 863870-86-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité