Fluorure d'ytterbium (III) 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ytterbium trifluoride, Ytterbium fluoride
PC8022-10G
APOSPC8022-10GEA 87 EUR InStock
APOSPC8022-10G
Fluorure d'ytterbium (III) 99,9%
Fluorure d'ytterbium (III)
Formule: F₃Yb
MW: 230,04 g/mol
Point d'ébullition: 2200 °C
Point de fusion: 1157 °C
Densité: 8.168 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049615
Numéro CAS: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité