5-(3-Methoxyphenyl)-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8683-1G
APOSPC8683-1GEA 575 EUR InStock
APOSPC8683-1G
5-(3-Methoxyphenyl)-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
5-(3-Methoxyphenyl)-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₀F₃N₃O₃
MW: 337,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253965
Numéro CAS: 524036-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité