2,5-Difluoro-4-methylaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC904700-1G
APOSPC904700-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC904700-1G
2,5-Difluoro-4-methylaniline 97%
2,5-Difluoro-4-methylaniline
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519027
Numéro CAS: 878285-14-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité