Methyl 3-fluoro-5-methylbenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909705-1G
APOSPC909705-1GEA 178 EUR InStock
APOSPC909705-1G
Methyl 3-fluoro-5-methylbenzoate 98%
Methyl 3-fluoro-5-methylbenzoate
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,165 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204167
Numéro CAS: 660416-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité