4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910300-1G
APOSPC910300-1GEA 632 EUR InStock
APOSPC910300-1G
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diol 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diol
Formule: C₇H₅F₃O₃
MW: 194,108 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23111252
Numéro CAS: 1395038-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité