3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzonitrile
PC911357-1G
APOSPC911357-1GEA 473 EUR InStock
APOSPC911357-1G
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzonitrile 97%
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187,1200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115323
Numéro CAS: 112811-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité