2-Fluoro-3-nitro-4-picoline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-4-methyl-3-nitropyridine
PC9283-1G
APOSPC9283-1GEA 75.7 EUR InStock
APOSPC9283-1G
2-Fluoro-3-nitro-4-picoline 95+%
2-Fluoro-3-nitro-4-picoline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112526
Numéro CAS: 19346-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité