Ethyl-3,4-difluorobenzoylformate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl (3,4-difluorophenyl)(oxo)acetate, Ethyl 2-(3,4-difluorophenyl)-2-oxoacetate
PC9522-100MG
APOSPC9522-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9522-100MG
Ethyl-3,4-difluorobenzoylformate
Ethyl-3,4-difluorobenzoylformate
Formule: C₁₀H₈F₂O₃
MW: 214,1655 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C/0.1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319619
Numéro CAS: 73790-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité