Méthanol ≥99.9% (par GC) ACS pour la spectrophotométrie UV et IR, pour HPLC
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
361091.1612
APPC361091.1612EA 104 EUR InStock
APPC361091.1612
Méthanol ≥99.9% (par GC) ACS pour la spectrophotométrie UV et IR, pour HPLC
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64…65 °C
Point de fusion: −97.8 °C
Densité: 0.792 kg/l
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
ONU: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Minimum assay (G.C.) 99,9%
Density at 20/4 0,791 - 0,792
Physical form Liquid, clear and colourless
Solubility Soluble in water, alcohol, ether and methylene chloride
APHA colour 10
Acidity 0,0002 meq/g
Alkalinity 0,0002 meq/g
Insoluble matter in H₂O Passes test
Non-volatile matter 0,0005%
Reducing substance to KMnO₄ Passes test
Darkened substances by H₂SO₄ Passes test
Carbonyl compounds (as acetone, as formaldehyde and as acetaldehyde) 0,001%
Suitability for gradient according to ACS Passes test
Base line drift (235 nm) 15 mUA
Water (H₂O) 0,03%
Suitability for IR spectrometry Passes test
Gradient at 235 nm 2 mUA
Gradient at 254 nm 1 mUA
Fluorescence at 254 nm (as quinine) 1 ppb
Fluorescence at 365 nm (as quinine) 1 ppb
Transmittance at 205 (cut off) nm ≥10%
Transmittance at 210 nm ≥30%
Transmittance at 220 nm ≥55%
Transmittance at 230 nm ≥75%
Transmittance at 240 nm ≥90%
Transmittance at 260 - 400 nm ≥98%
Rohrschneider polarity 5,1
Eluotropic value E° (Al₂O₃) 0,95
Sol. H₂O in solv. at 20 °C Miscible
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité