Anti-SLC37A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP44064_P050
AVIVARP44064_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP44064_P050
Anti-SLC37A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC37A3 (solute carrier family 37, member 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µG AVIVARP44064_P050
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité