Anti-MMP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP46075_T100
AVIVARP46075_T100EA 349 EUR InStock
AVIVARP46075_T100
Anti-MMP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MMP7 (matrix metallopeptidase 7 (matrilysin, uterine))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité