Anti-IVL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP48675_P050
AVIVARP48675_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP48675_P050
Anti-IVL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IVL (involucrin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µG AVIVARP48675_P050
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité