Anti-SIAH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP58071_P050
AVIVARP58071_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP58071_P050
Anti-SIAH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SIAH2 (siah E3 ubiquitin protein ligase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité