1H,1H,7H-Dodécafluoroheptane-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1-heptanol, 1H,1H,7H-Perfluoro-1-heptanol, 1H,1h,7h-dodecafluoro-1-heptanol
B20144.14
B20144.14EA 51.7 EUR InStock
B20144.14
1H,1H,7H-Dodécafluoroheptane-1-ol ≥97%
1H,1H,7H-Dodécafluoroheptane-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 335-99-9 Molecular Formula: H(CF2)6CH2OH Formula Weight: 332.09 Flash Point: None Refractive Index: 1.3180 Melting Point: -20° Boiling Point: 169-170° Beilstein Reference: 1800110 MDL No.: MFCD00039630
Formule: C₇H₄F₁₂O
MW: 332,09 g/mol
Point d'ébullition: 169…170 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.762
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039630
Numéro CAS: 335-99-9
EINECS: 206-406-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité