Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,2,2-Tétraméthylcyclopropane ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

B20809.06
B20809.06EA 97.2 EUR InStock
B20809.06
1,1,2,2-Tétraméthylcyclopropane ≥99%
1,1,2,2-Tétraméthylcyclopropane
Purity: 99%
CAS No.: 4127-47-3
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Boiling Point: 76°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00060790


Formule: C₇H₁₄
Point d'ébullition: 76 °C
Point de fusion: –80.7 °C
Densité: 0.72
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060790
Numéro CAS: 4127-47-3
EINECS: 223-937-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité