Alcool 3-méthylbenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)toluole, (3-Methylphenyl)methanol, m-Tolylmethanol
B20875.14
B20875.14EA 70.2 EUR InStock
B20875.14
Alcool 3-méthylbenzylique ≥98%
Alcool 3-méthylbenzylique
Purity: 98% CAS No.: 587-03-1 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5340 Boiling Point: 216-217° Beilstein Reference: 2324516 MDL No.: MFCD00004646
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 216…217 °C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 1.013
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004646
Numéro CAS: 587-03-1
EINECS: 209-595-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité