1,3-Bis(tosyloxy)propane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Propane-1,3-diyl bis(4-methylbenzenesulphonate), Trimethylene Glycol Ditosylate, Trimethylene Glycol Bis(p-toluenesulphonate), 1,3-Bis(p-toluenesulphonyloxy)propane, 1,3-Propanediol Ditosylate
B21084.14
B21084.14EA 55.3 EUR InStock
B21084.14
1,3-Bis(tosyloxy)propane 98%
1,3-Bis(tosyloxy)propane
Purity: 98% CAS No.: 5469-66-9 Molecular Formula: C17H20O6S2 Formula Weight: 384.47 Melting Point: 90-92° MDL No.: MFCD00013392
Formule: C₁₇H₂₀O₆S₂
MW: 384,46 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013392
Numéro CAS: 5469-66-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité