2-Octynoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-octynoate, Methyl oct-2-ynoate
B21242.22
B21242.22EA 127 EUR InStock
B21242.22
2-Octynoate de méthyle ≥98%
2-Octynoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 111-12-6 Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CCO2CH3 Formula Weight: 154.20 Flash Point: 88°(192°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 216-218° Beilstein Reference: 1756887 MDL No.: MFCD00009530
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 216…218 °C
Densité: 0.920
Point d'éclair: 88 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009530
Numéro CAS: 111-12-6
EINECS: 203-836-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité