1-(Difluorométhoxy)-3-nitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
B22267.14
B22267.14EA 176 EUR InStock
B22267.14
1-(Difluorométhoxy)-3-nitrobenzène ≥98%
1-(Difluorométhoxy)-3-nitrobenzène
Purity: 98% CAS No.: 22236-07-3 Molecular Formula: C7H5F2NO3 Formula Weight: 189.12 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 240-242° MDL No.: MFCD03407974
Formule: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,12 g/mol
Point d'ébullition: 240…242 °C
Densité: 1.391
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407974
Numéro CAS: 22236-07-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité