O-tert-Butyl-L-tyrosine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Tyr(tBu)-OH
B22575.03
B22575.03EA 84.6 EUR InStock
B22575.03
O-tert-Butyl-L-tyrosine 99%
O-tert-Butyl-L-tyrosine
Purity: 99% CAS No.: 18822-59-8 Molecular Formula: C13H19NO3 Formula Weight: 237.3 Melting Point: ca 205° dec. MDL No.: MFCD00037202
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237,30 g/mol
Point de fusion: ∼ 205 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037202
Numéro CAS: 18822-59-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité