Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Aminométhyl)pyridine ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Pyridylmethylamine, (3-Pyridyl)methylamine, 3-Picolamine, Pyridin-3-ylmethanamine, 3-Picolylamine

B23634.14
B23634.14EA 38.6 EUR InStock
B23634.14
3-(Aminométhyl)pyridine ≥99%
3-(Aminométhyl)pyridine
Purity: 99+% CAS No.: 3731-52-0 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5510 Odour: Amine-like pH: 11-12 Melting Point: -21° Boiling Point: 226° Beilstein Reference: 108056 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00006412


Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1.062
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006412
Numéro CAS: 3731-52-0
EINECS: 223-091-0
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité