5-Aminotétrazole monohydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Aminotetrazole monohydrate, 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate, Tetrazol-5-amine, 1H-Tetrazol-5-ylamine monohydrate, 1H-Tetrazol-5-amine hydrate, 5-Amino-tetrazole-monohydrate
B24018.22
B24018.22EA 74.9 EUR InStock
B24018.22
5-Aminotétrazole monohydraté 99%
5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 15454-54-3 Molecular Formula: CH3N5.H2O Formula Weight: 103.08 (85.06anhy) pH: 3.7 Melting Point: ca 203° dec. Beilstein Reference: 108872 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00149327
Formule: CH₃N₅·1H₂O
MW: 103,08 g/mol
Point de fusion: ∼ 203 °C (dec.)
Densité: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149327
Numéro CAS: 15454-54-3
EINECS: 224-581-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité