2,7-Dichlorofluorene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,7-Dichloro-9H-fluorene
B24717.06
B24717.06EA 126 EUR InStock
B24717.06
2,7-Dichlorofluorene ≥97%
2,7-Dichlorofluorene
Purity: 97% CAS No.: 7012-16-0 Molecular Formula: C13H10Cl2 Formula Weight: 235.12 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00032840
Formule: C₁₃H₈Cl₂
MW: 235,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032840
Numéro CAS: 7012-16-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité