Anti-Glyoxalate Reductase Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Biorbyt
ORB21111-1
BIRBORB21111-1EA 0 EUR InStock
BIRBORB21111-1
Anti-Glyoxalate Reductase Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glyoxalate Reductase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Plant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité