Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgA/IgG1/IgG2a/IgG2b/IgG2c/IgM Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biorbyt
ORB21414-10
BIRBORB21414-10EA 0 EUR InStock
BIRBORB21414-10
Anti-IgA/IgG1/IgG2a/IgG2b/IgG2c/IgM Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: Rat IgG1 IgG2A IgG2B IgG2C IgA IgM
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité