Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mouse IgG2a Isotype Control (Unconjugated)

Fournisseur: Biorbyt
ORB43541-0.1
BIRBORB43541-0.1EA 0 EUR InStock
BIRBORB43541-0.1
Mouse IgG2a Isotype Control (Unconjugated)
Anticorps
Type: Control
Antigen: IgG2a (Mouse) (mouse IgG2a)
Clonality:
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: None
Isotype: IgG2a
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité