Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THAP11 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Biorbyt
ORB69297-100
BIRBORB69297-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB69297-100
Anti-THAP11 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 1:200-1:1000; Immunofluorescence: 1:200-1:1000; Flow Cytometry: 1:200-1:400; ELISA: 1:10000

Type: Primary
Antigen: THAP11 (THAP domain containing 11)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité