Mouse CTLA4 ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB96781-96
BIRBORB96781-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB96781-96
Mouse CTLA4 ELISA kit
Tests Tests ELISA
Mouse CTLA4 ELISA Kit is a sandwich ELISA kit for the quantitative detection for mouse CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4). CTLA4 is a protein receptor that down regulates the immune system.
  • No detectable cross-reactivity with other relevant proteins
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité