Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LAMC1 Rat Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: A5]

Fournisseur: Biotium
BNUM0308-50
BNUM0308-50EA 417 EUR InStock
BNUM0308-50
Anti-LAMC1 Rat Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: A5]
Anticorps
Laminins are large hetero-trimeric, non-collagenous glycoproteins composed of α, β, and γ chains. This MAb reacts with laminin B2/1 chain of ~210 kDa and does not cross-react with other basement membrane components or fibronectin. Its specificity was established by immunoprecipitation and immunofluorescence of human skeletal muscle and kidney with laminin chain-specific MAbs. Epithelial sheets in vivo are separated from the mesenchymal elements of the stroma by a thin layer of a specialized type of extracellular matrix termed the basement membrane (BM). This structure consists of individual components, some of which are ubiquitous in BMs and some are not. The ubiquitous ones comprise laminin (LN), entactin/nidogen (EN), collagen type IV (CIV), and large heparan sulfate proteoglycan (HSPG), which interact specifically with each other to form a continuous and regular BM. Alterations of BM integrity, from local discontinuities up to complete loss, are described in many types of human and animal epithelial neoplasms. This MAb stains uniformly all human and murine basement membranes.

Type: Primary
Antigen: LAMC1
Clonality: Monoclonal
Clone: A5
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité