Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT10 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: DE-K13]

Fournisseur: Biotium
BNUM0696-50
BNUM0696-50EA 417 EUR InStock
BNUM0696-50
Anti-KRT10 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: DE-K13]
Anticorps
This antibody recognizes cytokeratin 10 (56.5 kDa) and cytokeratin 13 (53 kDa) in Western blotting. It recognizes only cytokeratin 13 in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. It does not react with cytokeratin 10 positive, cytokeratin 13 negative epithelia such as epidermis. However, on frozen sections this MAb serves as differentiation-related marker of all stratified epithelia; it stains all suprabasal cells in both cornifying and non-cornifying stratified epithelia and more differentiated cells of squamous carcinomas.

Type: Primary
Antigen: KRT10
Clonality: Monoclonal
Clone: DE-K13
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Cat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité