Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT17 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KRT17/778]

Fournisseur: Biotium
BNUM0778-50
BNUM0778-50EA 417 EUR InStock
BNUM0778-50
Anti-KRT17 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KRT17/778]
Anticorps
Cytokeratin 17 (CK17) is normally expressed in the basal cells of complex epithelia but not in stratified or simple epithelia. Antibody to CK17 is an excellent tool to distinguish myoepithelial cells from luminal epithelium of various glands such as mammary, sweat and salivary. CK17 is expressed in epithelial cells of various origins, such as bronchial epithelial cells and skin appendages. It may be considered as epithelial stem cell marker because CK17 Ab marks basal cell differentiation. CK17 is expressed in SCLC much higher than in LADC. Eighty-five percent of the triple negative breast carcinomas immunoreact with basal cytokeratins including anti-CK17. Also important is that cases of triple negative breast carcinoma with expression of CK17 show an aggressive clinical course. The histologic differentiation of ampullary cancer, intestinal vs. pancreatobiliary, is very important for treatment. Usually anti-CK17 and anti-MUC1 immunoreactivity represents pancreatobiliary subtype whereas anti-MUC2 and anti-CDX-2 positivity defines intestinal subtype.

Type: Primary
Antigen: KRT17
Clonality: Monoclonal
Clone: KRT17/778
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Cow, Goat, Human, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité