Push Safety Litter Box
Fournisseur: BOCHEM
11424
BOCH11424EA 146 EUR InStock
BOCH11424
Push Safety Litter Box
Poubelles Conteneurs de déchets
Stainless steel ¹⁸/₁₀ housing.
  • Easy to clean
  • Easy handling
For PVC waste bags.
Collapse All
Capacité Ø×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
24 L 290x650 mm 1 BOCH11424
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité