Safety Screw for Bossheads, M8
Fournisseur: BOCHEM
55250
BOCH55250EA 0 EUR InStock
BOCH55250
Safety Screw for Bossheads, M8
Fixations Accouplements
Safety screw with swiveling steel head.
Collapse All
Désignation Matière Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Safety screw with swiveling steel head, Length: 65 mm, Width: 32 mm, Diameter: 8 mm Acier inoxydable 18/10 1 BOCH55250
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité