Temperature probes, K-type, with SMP-connector, BOLA
Fournisseur: Bohlender
P1860-20 P1860-15 P1860-25
BOHLP1860-20EA 228 EUR InStock
BOHLP1860-20 BOHLP1860-15 BOHLP1860-25
Temperature probes, K-type, with SMP-connector, BOLA
Sondes de température
Thermocouple in a PTFE encapsulated stainless steel tube that is ideal for temperature measurement in aggressive liquids and the cable provides flexible connection from measuring device to medium.
  • With a pointed tip, collar ring Ø 12 mm and a green PTFE coated cable and SMP connector
  • Temperature resistance from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité