Bouchon en PPS b.safe-Cap GL45 Preparative 1x UNF 1/4 , 1x GL18 1 connexion pour soupape air valve (UNF1/4 ) - 1 connexion pour tubing O.D 10,5 mm (GL18). fournir avec 1 soupape air valve averc indicateur de dure de vie, 1 raccord GL 18 pour tubing 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Bouchon en PPS b.safe-Cap GL45 Preparative 1x UNF 1/4 , 1x GL18 1 connexion pour soupape air valve (UNF1/4 ) - 1 connexion pour tubing O.D 10,5 mm (GL18). fournir avec 1 soupape air valve averc indicateur de dure de vie, 1 raccord GL 18 pour tubing 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Bouchon en PPS b.safe-Cap GL45 Preparative 1x UNF 1/4 , 1x GL18 1 connexion pour soupape air valve (UNF1/4 ) - 1 connexion pour tubing O.D 10,5 mm (GL18). fournir avec 1 soupape air valve averc indicateur de durée de vie, 1 raccord GL 18 pour tubing 1 * 1 Pce BOHLXV030-231414 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou